missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Amfenac Ethyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30049937
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049937 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049937 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3533.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Amfenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Amfenac Ethyl Ester
CAS 61941-57-9
Analyt- eller komponentnamn Amfenac Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amfenac Ethyl Ester, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetic acid ethyl ester, Ethyl (2-amino-3-benzoylphenyl)acetate, Ethyl 2-amino-3-benzoylbenzeneacetate
InChI formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-15(19)11-13-9-6-10-14(16(13)18)17(20)12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,2,11,18H2,1H3
LEDER CCOC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
IUPAC-namn ethyl 2-(2-amino-3-benzoylphenyl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 283.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 283.1208 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.