Läs mer
Amfenac Sodium Hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16473387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473387 50 mg
16407368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16473387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17479A
MedChemExpress Amfenac Sodium Hydrate is a COX-2 inhibitor.
Amfenac Sodium Hydrate is a COX-2 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amfenac Sodium Hydrate
CAS 61618-27-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14NNaO4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (508.01 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O[Na])CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N.[H]O[H]
Molekylvikt (g/mol) 295.27
Formel vikt 295.27
Procent renhet 99.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation