missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AMG 21629

Beskrivning
AMG 21629 is a potent and selective TRPV1 antagonist. Blocks Ca2+ uptake by CHO cells expressing TRPV1 receptors (IC50 values are 0.6 and 0.8 nM for capsaicin (Cat. No. 0462) and acid-induced Ca2+ uptake, respectively). Exhibits >4000-fold selectivity for TRPV1 over other TRP channels. Blocks capsaicin-induced flinch response and causes hyperthermia in rats. Orally available and non-CNS penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-5-[[2-[(2-methoxyethyl)amino]-6-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]oxy]-2(1H)-quinoxalinone |
| CAS | 939040-79-6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | TRPV Antagonists |
| Molekylformel | C22H19F3N6O3 |
| Formel vikt | 472.42 |
| Renhet | >97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?