Läs mer
AMG-3969, MedChemExpress
Produktkod. 16487867
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487867 5 mg -
16455856 100 mg -
16455148 10 mg -
16451249 1 mg -
16431377 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12411
MedChemExpress AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.
AMG-3969 is a potent glucokinase-glucokinase regulatory protein interaction (GK-GKRP) disruptor with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMG-3969
CAS 1361224-53-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20F6N4O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.40 mM)
LEDER CC#C[C@@H]1N(C2=CC=C(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)C=C2)CCN(S(=O)(C3=CN=C(N)C=C3)=O)C1
Molekylvikt (g/mol) 522.46
Formel vikt 522.46
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism