Läs mer
AMG 487 (S-enantiomer), MedChemExpress
Produktkod. 16479037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479037 5 mg -
16470236 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15319B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.
AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMG 487 (S-enantiomer)
CAS 473720-30-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H28F3N5O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N([C@@H](C)C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 603.59
Formel vikt 603.59
Procent renhet 98.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid