missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AMG 487 (S-enantiomer), MedChemExpress

Produktkod. p-200101407
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479037 5 mg -
16470236 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15319B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.

AMG 487 S-enantiomer is the S enantiomer of AMG 487. AMG 487 is an antagonist of the chemokine receptor CXCR3.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AMG 487 (S-enantiomer)
CAS 473720-30-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H28F3N5O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N([C@@H](C)C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(OC(F)(F)F)C=C5
Molekylvikt (g/mol) 603.59
Formel vikt 603.59
Procent renhet 98.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.