Learn More
Tocris Bioscience™ AMG 510
Beschreibung
AMG 510 is a potent and selective covalent KRASG12C inhibitor (IC50 = 90 nM). Also a potent inhibitor of phospho-ERK (IC50 = 68 nM). In an in vivo model of non-small cell lung cancer, AMG 510 causes regression of tumors, an increase in T-cell recruitment and a pro-inflammatory tumor microenvironment. Synergises with MEK inhibitors and Carboplatin (Cat. No. 2626) and is orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | (1 R)-6-Fluoro-7-(2-fluoro-6-hydroxyphenyl)-1-[4-methyl-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-4-[(2 S)-2-methyl-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-2(1 H)-one |
| CAS | 2252403-56-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Ras GTPase Inhibitors |
| Molekylformel | C30H30F2N6O3 |
| Renhet | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?