Läs mer
AMG 517, MedChemExpress
Produktkod. 16460437
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460437 50 mg
16436787 5 mg
16414088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460437 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10634
MedChemExpress AMG 517 is a potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1) antagonist with an IC50 of 0.5 nM.
AMG 517 is a potent and selective vanilloid receptor-1 (TRPV1) antagonist with an IC50 of 0.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMG 517
CAS 659730-32-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H13F3N4O2S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (96.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NC1=NC2=C(OC3=NC=NC(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3)C=CC=C2S1)=O
Molekylvikt (g/mol) 430.4
Formel vikt 430.4
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation