Läs mer
Tocris Bioscience™ AMG 517
Beskrivning
Potent TRPV1 antagonist (IC50 = 0.9 nM). Inhibits capsaican-induced flinching and reverses analgesia in an inflammatory pain model in rats. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[4-[[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]oxy]-2-benzothiazolyl]acetamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formel vikt | 430.41 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.405 |