missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AMG 837 calcium hydrate, MedChemExpress

Produktkod. 16488567
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488567 5 mg
16485938 10 mg
16482087 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13967B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AMG 837 calcium hydrate is a potent, orally bioavailable and partial agonist of GPR40/FFA1. AMG 837 calcium hydrate inhibits specific [3H]AMG 837 binding at the human FFA1 receptor with a pIC50 of 8.13. AMG 837 calcium hydrate could enhance insulin secretion and lower glucose levels in rodents.

AMG 837 calcium hydrate is a potent, orally bioavailable and partial agonist of GPR40/FFA1. AMG 837 calcium hydrate inhibits specific [3H]AMG 837 binding at the human FFA1 receptor with a pIC50 of 8.13. AMG 837 calcium hydrate could enhance insulin secretion and lower glucose levels in rodents.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AMG 837 calcium hydrate
CAS 1259389-38-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H21F3O3.1/2Ca.H2O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (92.22 mM)
LEDER [O-]C(C[C@H](C#CC)C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)=C2)=O.[0.5Ca2+].O
Molekylvikt (g/mol) 455.45
Formel vikt 455.45
Procent renhet 97.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.