Läs mer
AMG 900, MedChemExpress
Beskrivning
AMG 900 is a potent and highly selective pan-Aurora kinases inhibitor with IC50 of 5 nM, 4 nM and 1 nM for Aurora A, B and C, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMG 900 |
| CAS | 945595-80-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H21N7OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (99.29 mM) |
| LEDER | CC1=CSC(C2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4)OC5=C(C=CC=N5)C6=CC=NC(N)=N6)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.58 |
| Formel vikt | 503.58 |
| Visa mer |