Läs mer
AMG 925 HCl, MedChemExpress
Produktkod. 16496898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496898 10 mg -
16486976 100 mg -
16449437 5 mg -
16402967 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15889A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress AMG 925 HCl is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
AMG 925 HCl is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMG 925 HCl
CAS 1401034-19-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H30ClN7O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (1.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 508.02
Formel vikt 508.02
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease