Läs mer
AMG 925, MedChemExpress
Beskrivning
AMG 925 is a potent, selective, and orally available FLT3/CDK4 dual inhibitor with IC50s of 2±1 nM and 3±1 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMG 925 |
| CAS | 1401033-86-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H29N7O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | OCC(N1CC2=C(N=C(NC3=NC=C4C(N([C@H]5CC[C@H](C)CC5)C6=CN=CC=C64)=N3)C=C2)CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.55 |
| Formel vikt | 471.55 |
| Visa mer |