missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AMG PERK 44

Beskrivning
AMG PERK 44 is a potent and selective PERK inhibitor (IC50 = 6 nM). Exhibits >160-fold selectivity for PERK over B-Raf and GCN2, as well as a panel of 387 other kinases. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-Amino-4-methyl-3-(2-methyl-6-quinolinyl)benzoyl]-1,2-dihydro-1-methyl-2,5-diphenyl-3H-pyrazol-3-one hydrochloride |
| CAS | 1883548-84-2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | PERK Inhibitors |
| Molekylformel | C34H28N4O2.HCl |
| Formel vikt | 561.07 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?