Läs mer
AMG319, MedChemExpress
Produktkod. 16466036
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466036 100 mg -
16448157 5 mg 5mg
16405448 10 mg -
16401627 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16466036 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12948
MedChemExpress AMG319 is a potent and selective PI3Kδ kinase inhibitor with IC50 of 18 nM.
AMG319 is a potent and selective PI3Kδ kinase inhibitor with IC50 of 18 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AMG319
CAS 1608125-21-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H16FN7
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (129.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@H](NC1=C2N=CNC2=NC=N1)C3=CC4=CC=C(F)C=C4N=C3C5=NC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 385.4
Formel vikt 385.4
Procent renhet 98.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease