Läs mer
AMG9810, MedChemExpress
Beskrivning
AMG9810 is a selective and competitive vanilloid receptor 1 (TRPV1) antagonist with IC50 values of 24.5 and 85.6 nM for human and rat TRPV1, repectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMG9810 |
| CAS | 545395-94-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.80 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(OCCO2)C2=C1)/C=C/C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.41 |
| Formel vikt | 337.41 |
| Visa mer |