missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AMI-193, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-[3-(p-Fluorophenoxy)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| CAS | 510-74-7 |
| Molekylformel | C22H26FN3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, Fluroxyspiramine, Spiramide, AMI-193 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26FN3O2/c23-18-7-9-20(10-8-18)28-16-4-13-25-14-11-22(12-15-25)21(27)24-17-26(22)19-5-2-1-3-6-19/h1-3,5-10H,4,11-17H2,(H,24,27) |
| LEDER | Fc1ccc(OCCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)cc1 |
| IUPAC-namn | 8-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.46 |
| Formel vikt | 383.2009 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?