Läs mer
Amibegron hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16406537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16406537 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16406537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103207
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon; Amibegron hydrochloride has anxiolytic and antidepressant activity.
Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amibegron hydrochloride
CAS 121524-09-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27Cl2NO4
Kvantitet 5 mg
Synonym SR 58611A
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)COC1=CC=C2CC[C@H](NC[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)O)CC2=C1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 440.36
Formel vikt 440.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation