Läs mer
Amicarbazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318107
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318107 1 ml
1 options
Produktkod. 30318107 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10155000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amicarbazone
CAS 129909-90-6
Analyt- eller komponentnamn Amicarbazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H19 N5 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16)
LEDER CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1N
IUPAC-namn 4-amino-N-tert-butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-1,2,4-triazole-1-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 241.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 241.1539 g/mol