Läs mer
Amikarbazon-desamino 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326910
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326910 1 ml
1 options
Produktkod. 30326910 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10155100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amicarbazone-desamino
CAS 889062-05-9
Analyt- eller komponentnamn Amicarbazone-desamino
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C10 H18 N4 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O2/c1-6(2)7-11-8(15)14(13-7)9(16)12-10(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15)
LEDER CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1
IUPAC-namn N-tert-butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-4H-1,2,4-triazol-1-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 226.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 226,143 g/mol