Läs mer
Amicarbazone, MedChemExpress
Produktkod. 16497346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16497346 100 mg
1 options
Produktkod. 16497346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17513
MedChemExpress Amicarbazone(BAY-MKH3586; BAY314666) is a potent inhibitor of photosynthetic electron transport via binding to the Qb domain of photosystem II (PSII); herbicide with a broad spectrum of weed control.
Amicarbazone(BAY-MKH3586
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amicarbazone
Fysisk form Solid
CAS 129909-90-6
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H19N5O2
Synonym BAY314666 BAY-MKH 3586
Löslighetsinformation H2O : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and heat to 50°C)
LEDER O=C(N1N=C(C(C)C)N(N)C1=O)NC(C)(C)C
Molekylvikt (g/mol) 241.29
Formel vikt 241.29
Procent renhet 99.5%