Learn More
Merck Amicon™ Rörda cell-underhållskit (Rörstångsmontering, 2 tätningar, slangkit)
Product Code. 15836432
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Amicon Rörd cell (200 ml)
Amicon Rörd cell (50 ml)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. För användning med (utrustning)
15836432 Amicon Rörd cell (50 ml)
17514715 Amicon Rörd cell (200 ml)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15836432 Supplier Merck Supplier No. UFSC050MT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3825.00 SEK
    3274.88 SEK / Paket med 1
    Save 550.12 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Amicon omrörda celler koncentrerar proverna snabbt men försiktigt, med hjälp av magnetisk omrörning för att minimera koncentrationspolarisation och skjuvspänningsinducerad denaturering.
Amicon Omrörda celler koncentrerar prover snabbt men försiktigt, med magnetisk omrörning för att minimera koncentrationspolarisation och skjuvspänningsinducerad denaturering.
Detta Amicon omrörd cellmodell ger höga flödeshastigheter med lösningar upp till 10 % makrosolutkoncentration. Kan snabbt koncentreras eller ta bort salt följt av koncentration i samma enhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Amicon Rörd cell 50 ml underhållskit
Inkluderar Amicon™ Rörd cell 50 ml underhållskit (rörstångsmontering, 2 EA-tätningar, slangkit)
Typ Ultrafiltreringsutrustning
För användning med (utrustning) Amicon Rörd cell (50 ml)