Läs mer
Merck Amicon™ Rörda cell-underhållskit (Rörstångsmontering, 2 tätningar, slangkit)
Produktkod. 17514715 Handla allt Merck Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Amicon Stirred Cell (50 mL)
Amicon omrörda celler (200 ml)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17514715 Amicon omrörda celler (200 ml)
15836432 Amicon Stirred Cell (50 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17514715 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFSC200MT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3904.48 SEK
    3270.00 SEK / Paket med 1
    Save 634.48 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Amicon omrörda celler koncentrerar proverna snabbt men försiktigt, med hjälp av magnetisk omrörning för att minimera koncentrationspolarisation och skjuvspänningsinducerad denaturering.
Amicon Omrörda celler koncentrerar prover snabbt men försiktigt, med magnetisk omrörning för att minimera koncentrationspolarisation och skjuvspänningsinducerad denaturering.
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Amicon Stirred Cell 200 mL Maintenance kit
Inkluderar Amicon™ Stirred Cell 200 mL Maintenance kit (stir bar assembly, 2 Ea. seals, tubing kit)
Typ Ultrafiltration Equipment
För användning med (utrustning) Amicon omrörda celler (200 ml)