Läs mer
Merck Amicon™ Omrörda celltätningssatser
Produktkod. 15846432 Handla allt Merck Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
400 ml
Diameterfilter (metriskt).:
44,5 mm (filter)
76 mm (filter)
Filtreringsområde:
13,4 cm2
41,8 cm 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameterfilter (metriskt). Filtreringsområde
15846432 50 mL 44,5 mm (filter) 13,4 cm2
15897364 400 ml 76 mm (filter) 41,8 cm 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15846432 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFSC050SL
Använd med lösningar upp till 10 % makrolöst ämne. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit innehåller 3 silikonpackningar och O-ringar. De Amicon omrörd cellmodell ger höga flödeshastigheter och kan snabbt koncentrera eller ta bort salt/koncentration i samma enhet.
Amicon™ Rörd cellförseglingssats (3 vardera o-ring och packning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Silikon
Filtreringsområde 13,4 cm2
För användning med (applikation) Proteinavsaltning, rening och koncentration
Inkluderar Amicon™ Stirred cell 50 ml tätningskit (3 Ea. o-ring och packning)
Kvantitet 3 Ea. packningar och O-ringar
Typ Ultrafiltreringsutrustning
Volym (metrisk) 50 mL
Höjd (metrisk) 11.7 cm
Diameter (metrisk) 44,5 mm filter
Diameterfilter (metriskt). 44,5 mm (filter)