Läs mer
Merck Amicon™ Omrörda celltätningssatser
Produktkod. 15897364
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
400 ml
Diameterfilter (metriskt).:
44,5 mm (filter)
76 mm (filter)
Filtreringsområde:
13,4 cm2
41,8 cm 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameterfilter (metriskt). Filtreringsområde
15897364 400 ml 76 mm (filter) 41,8 cm 2
15846432 50 mL 44,5 mm (filter) 13,4 cm2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15897364 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFSC400SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 SEK
    1586.67 SEK / 400ml
    Save 268.33 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Använd med lösningar upp till 10 % makrolöst ämne. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit innehåller 3 silikonpackningar och O-ringar. De Amicon omrörd cellmodell ger höga flödeshastigheter och kan snabbt koncentrera eller ta bort salt/koncentration i samma enhet.
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 vardera o-ringar och packning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Silikon
Filtreringsområde 41,8 cm 2
För användning med (applikation) Proteinavsaltning, rening och koncentration
Inkluderar Amicon™ Stirred Cell 400 mL tätningssats (3 Ea o-ring och packning)
Kvantitet 3 Ea. packningar och O-ringar
Typ Ultrafiltreringsutrustning
Volym (metrisk) 400 ml
Höjd (metrisk) 18.7 cm
Diameter (metrisk) 76 mm filter
Diameterfilter (metriskt). 76 mm (filter)