Läs mer
Merck Amicon™ Omrörda celler
Produktkod. 15572061 Handla allt Merck Produkter
Change view
Volym (metrisk) Håll upp:
50 ml
200 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Håll upp Förpackningsstorlek
15572061 50 ml Varje
15970817 200 ml Varje
15573333 400 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tryckbegränsning. Använd inte den omrörda cellen över 5,2 bar (75 psi).
Produktkod. 15572061 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFSC05001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22966.53 SEK
    15093.56 SEK / Paket med 1
    Save 7872.97 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Tryckbegränsning. Använd inte den omrörda cellen över 5,2 bar (75 psi).
Amicon omrörda celler koncentrerar proverna snabbt men försiktigt, med hjälp av magnetisk omrörning för att minimera koncentrationspolarisation och skjuvspänningsinducerad denaturering.
Detta Amicon omrörd cellmodell ger höga flödeshastigheter med lösningar upp till 10 % makrosolutkoncentration. Kan snabbt koncentreras eller ta bort salt följt av koncentration i samma enhet.
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Amicon Omrörd cell 50 ml
För användning med (applikation) Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
Inkluderar Amicon™ Omrörd cell 50 ml
Typ Ultrafiltreringsutrustning
Volym (metrisk) Håll upp 50 ml
För användning med (utrustning) Ultracel™ , Biomax™ , och Durapore™ membranskivor för användning i omrörda celler