Läs mer
Merck Amicon™ Omrörda celler
Produktkod. p-5382612 Handla allt Merck Produkter
Volym (metrisk) Håll upp:
50 ml
200 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Tryckbegränsning. Använd inte den omrörda cellen över 5,2 bar (75 psi).
Produktkod. 15572061
Brand: Merck UFSC05001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckbegränsning. Använd inte den omrörda cellen över 5,2 bar (75 psi).
Amicon omrörda celler koncentrerar proverna snabbt men försiktigt, med hjälp av magnetisk omrörning för att minimera koncentrationspolarisation och skjuvspänningsinducerad denaturering.
Detta Amicon omrörd cellmodell ger höga flödeshastigheter med lösningar upp till 10 % makrosolutkoncentration. Kan snabbt koncentreras eller ta bort salt följt av koncentration i samma enhet.
Garanti
Ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Amicon Omrörd cell 50 ml
För användning med (utrustning) Ultracel™ , Biomax™ , och Durapore™ membranskivor för användning i omrörda celler
För användning med (applikation) Koncentration, Buffertbyte, Avsaltning
Inkluderar Amicon™ Omrörd cell 50 ml
Typ Ultrafiltreringsutrustning
Volym (metrisk) Håll upp 50 ml