Läs mer
Merck Amicon™ Ultra-0,5 centrifugalfilterenheter
Produktkod. 10088753 Handla allt Merck Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
24-pack
500 förpackning
8 förpackning
96 förpackning
96 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 500
Paket med 8
Paket med 96
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet unitSize
10088753 10 kDa 24-pack Paket med 24
10795785 3 kDa 8 förpackning Paket med 8
10212584 3 kDa 24-pack Paket med 24
10704645 3 kDa 96 förpackning Paket med 96
10130884 3 kDa 500 förpackning Paket med 500
10028713 10 kDa 8 förpackning Paket med 8
10282244 10 kDa 96 st Paket med 96
10150644 10 kDa 500 förpackning Paket med 500
10505274 30 kDa 8 förpackning Paket med 8
10012584 30 kDa 24-pack Paket med 24
10256744 30 kDa 96 förpackning Paket med 96
10328054 30 kDa 500 förpackning Paket med 500
10378434 50 kDa 8 förpackning Paket med 8
10194304 50 kDa 24-pack Paket med 24
10695445 50 kDa 96 förpackning Paket med 96
10257324 50 kDa 500 förpackning Paket med 500
10527164 100 kDa 8 förpackning Paket med 8
10114694 100 kDa 24-pack Paket med 24
10388244 100 kDa 96 förpackning Paket med 96
10398244 100 kDa 500 förpackning Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10088753 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFC501024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Två mikrocentrifugrör
Uppnå både hög provåtervinning och snabb provbearbetning. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units har regenererade cellulosamembran som är idealiska för protein&-nukleinsyrarening, koncentration och avsaltning.
Uppnå både hög provåtervinning och snabb provbearbetning. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units har regenererade cellulosamembran som är idealiska för protein&-nukleinsyrarening, koncentration och avsaltning.
  • Ultracel med hög återhämtning™ -PL regenererade cellulosamembran med MWCOs på 3, 10, 30, 50 eller 100kDa
  • Vertikalt membran minskar polariseringen för ultrasnabba spinntider (så lite som 10 till 15 min.)
  • Värmeförseglat membran eliminerar möjligheten till nedströms extraherbara material
  • Universell rotorkompatibilitet
  • Hög retentatåtervinning på >90 %
  • Höga koncentrationsfaktorer på 80 till 100 gånger (minsta slutliga koncentratvolym: 200 μl)
  • Enkel provövervakning tack vare genomskinligt hölje och volymgraderingar
  • Direkt tillgång till pipetterprov eliminerar bearbetningssteg för att återvinna koncentrat
Centrifugalfilter möjliggör
  • Koncentration av biologiska prover som innehåller antigener, antikroppar, enzymer, nukleinsyror eller mikroorganismer
  • Rening av makromolekylära komponenter som finns i vävnadsodlingsextrakt eller cellysat
  • Koncentration av utspädda eller förrenade proteiner från kolonn-elueringsmedel
  • Avsaltning och buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) Ultracel-PL regenererad cellulosa med hög återhämtning
MWCO 10 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 1 cm2
För användning med (applikation) Proteinrening, proteinkoncentration och avsaltning
Material för hölje Regenererad cellulosa (RC)
Inkluderar Två mikrocentrifugrör
Max. Tvinga 14 000 xG för koncentrationsspin; 1000 xG för omvänd spinn
Kvantitet 24-pack
Typ Centrifugalfilter
Volym (metrisk) 0.5 mL
Längd (engelska) 0,196 tum.
Längd (metrisk) 4.99 cm
Diameter (metrisk) 10.8 mm