Läs mer
Merck Amicon™ Ultra-15 Centrifugal Filter Units
Produktkod. 10188431 Handla allt Merck Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
24-pack
8 förpackning
96 förpackning
96 st
Paket med 96 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 8
Paket med 96
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Förpackningsstorlek
10188431 100 kDa 24-pack Paket med 24
10705884 3 kDa 8 förpackning Paket med 8
10092423 3 kDa 96 st Paket med 96
10608072 10 kDa 8 förpackning Paket med 8
10781543 10 kDa 24-pack Paket med 24
10026941 10 kDa Paket med 96 st Paket med 96
10581342 30 kDa 8 förpackning Paket med 8
10311882 30 kDa 24-pack Paket med 24
10036941 30 kDa 96 förpackning Paket med 96
10550443 50 kDa 8 förpackning Paket med 8
10413892 50 kDa 96 förpackning Paket med 96
10447871 100 kDa 96 förpackning Paket med 96
10403892 3 kDa 24-pack -
10250482 100 kDa 8 förpackning Paket med 8
10661043 50 kDa 24-pack Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10188431 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFC910024
Påskynda din forskning med exklusiva erbjudanden inom biovetenskap
Använd kampanjkoden 28143
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå både hög provåtervinning och snabb provbearbetning. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units har regenererade cellulosamembran som är idealiska för protein&-nukleinsyrarening, koncentration och avsaltning.
  • Ultracel med hög återhämtning™ -PL regenererade cellulosamembran med MWCOs på 3, 10, 30, 50 eller 100kDa
  • Vertikalt membran minskar polariseringen för ultrasnabba spinntider (så lite som 10 till 15 min.)
  • Värmeförseglat membran eliminerar möjligheten till nedströms extraherbara material
  • Universell rotorkompatibilitet
  • Hög retentatåtervinning på >90 %
  • Höga koncentrationsfaktorer på 80 till 100 gånger (minsta slutliga koncentratvolym: 200 μl)
  • Enkel provövervakning tack vare genomskinligt hölje och volymgraderingar
  • Direkt tillgång till pipetterprov eliminerar bearbetningssteg för att återvinna koncentrat
Centrifugalfilter möjliggör
  • Koncentration av biologiska prover som innehåller antigener, antikroppar, enzymer, nukleinsyror eller mikroorganismer
  • Rening av makromolekylära komponenter som finns i vävnadsodlingsextrakt eller cellysat
  • Koncentration av utspädda eller förrenade proteiner från kolonn-elueringsmedel
  • Avsaltning och buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) Ultracel-PL regenererad cellulosa med hög återhämtning
MWCO 100 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 7,6 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening, proteinkoncentration och avsaltning
Material för hölje Regenererad cellulosa (RC)
Inkluderar Två mikrocentrifugrör
Kvantitet 24-pack
Typ Centrifugalfilter
Volym (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 121 mm
Diameter (metrisk) 29.7 mm