Innehåller
Två mikrocentrifugrör
Uppnå både hög provåtervinning och snabb provbearbetning. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units har regenererade cellulosamembran som är idealiska för protein&-nukleinsyrarening, koncentration och avsaltning.
- Ultracel med hög återhämtning™ -PL regenererade cellulosamembran med MWCOs på 3, 10, 30, 50 eller 100kDa
- Vertikalt membran minskar polariseringen för ultrasnabba spinntider (så lite som 10 till 15 min.)
- Värmeförseglat membran eliminerar möjligheten till nedströms extraherbara material
- Universell rotorkompatibilitet
- Hög retentatåtervinning på >90 %
- Höga koncentrationsfaktorer på 80 till 100 gånger (minsta slutliga koncentratvolym: 200 μl)
- Enkel provövervakning tack vare genomskinligt hölje och volymgraderingar
- Direkt tillgång till pipetterprov eliminerar bearbetningssteg för att återvinna koncentrat
Centrifugalfilter möjliggör
- Koncentration av biologiska prover som innehåller antigener, antikroppar, enzymer, nukleinsyror eller mikroorganismer
- Rening av makromolekylära komponenter som finns i vävnadsodlingsextrakt eller cellysat
- Koncentration av utspädda eller förrenade proteiner från kolonn-elueringsmedel
- Avsaltning och buffertbyte
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | Ultracel-PL regenererad cellulosa med hög återhämtning |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 7,6 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Proteinrening, proteinkoncentration och avsaltning |
| Material för hölje | Regenererad cellulosa (RC) |
| Inkluderar | Två mikrocentrifugrör |
| Kvantitet | 24-pack |
| Typ | Centrifugalfilter |
| Visa mer |