Läs mer
Merck Amicon™ Ultra-4 Centrifugal Filter Units
Produktkod. 10341782 Handla allt Merck Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
24-pack
8 förpackning
8 pack
96 förpackning
96 st
Diameter (metrisk):
17,2 mm
17,3 mm
22,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 8
Paket med 96
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Diameter (metrisk) unitSize
10341782 10 kDa 24-pack 17,2 mm Paket med 24
10131842 50 kDa 8 förpackning 22,7 mm Paket med 8
10191813 3 kDa 8 förpackning 22,7 mm Paket med 8
10384823 3 kDa 24-pack 17,3 mm Paket med 24
10283383 3 kDa 96 förpackning 17,3 mm Paket med 96
10640753 10 kDa 8 pack 22,7 mm Paket med 8
10158911 10 kDa 96 st 17,3 mm Paket med 96
10677872 30 kDa 8 förpackning 22,7 mm Paket med 8
10687872 30 kDa 24-pack 22,7 mm Paket med 24
10254762 50 kDa 24-pack 22,7 mm Paket med 24
10540962 100 kDa 8 förpackning 22,7 mm Paket med 8
10638262 100 kDa 24-pack 22,7 mm Paket med 24
10698062 100 kDa 96 förpackning 22,7 mm Paket med 96
10210342 30 kDa 96 förpackning 22,7 mm Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10341782 Leverantör Merck Leverantörsnummer UFC801024
Edge
Innehåller
Två mikrocentrifugrör
Uppnå både hög provåtervinning och snabb provbearbetning. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units har regenererade cellulosamembran som är idealiska för protein&-nukleinsyrarening, koncentration och avsaltning.
Uppnå både hög provåtervinning och snabb provbearbetning. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units har regenererade cellulosamembran som är idealiska för protein&-nukleinsyrarening, koncentration och avsaltning.
  • Ultracel med hög återhämtning™ -PL regenererade cellulosamembran med MWCOs på 3, 10, 30, 50 eller 100kDa
  • Vertikalt membran minskar polariseringen för ultrasnabba spinntider (så lite som 10 till 15 min.)
  • Värmeförseglat membran eliminerar möjligheten till nedströms extraherbara material
  • Universell rotorkompatibilitet
  • Hög retentatåtervinning på >90 %
  • Höga koncentrationsfaktorer på 80 till 100 gånger (minsta slutliga koncentratvolym: 200 μl)
  • Enkel provövervakning tack vare genomskinligt hölje och volymgraderingar
  • Direkt tillgång till pipetterprov eliminerar bearbetningssteg för att återvinna koncentrat
Centrifugalfilter möjliggör
  • Koncentration av biologiska prover som innehåller antigener, antikroppar, enzymer, nukleinsyror eller mikroorganismer
  • Rening av makromolekylära komponenter som finns i vävnadsodlingsextrakt eller cellysat
  • Koncentration av utspädda eller förrenade proteiner från kolonn-elueringsmedel
  • Avsaltning och buffertbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) Ultracel-PL regenererad cellulosa med hög återhämtning
MWCO 10 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 3 cm 2
För användning med (applikation) Proteinrening, proteinkoncentration och avsaltning
Material för hölje Regenererad cellulosa (RC)
Inkluderar Två mikrocentrifugrör
Kvantitet 24-pack
Typ Centrifugalfilter
Volym (metrisk) 4 mL
Längd (metrisk) 124 mm
Diameter (metrisk) 17,2 mm