Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, 0,2% v/v lösning. i 5% ättiksyra
Produktkod. 15420227
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420227 500 mL 500ml
15404459 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420227 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61978.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,487 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1064-48-8
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 616.487
MDL-nummer MFCD00004017
InChI-nyckel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid black 1; C.I. 20470
PubChem CID 44134531
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrofenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amido Black 10B
Koncentration 0,2 % v/v soln i 5 % ättiksyra
Beilstein 5374263
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Formel vikt 616.49
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.