Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, elektroforesreagens
Produktkod. 15468299
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15468299 25 g Plastflaska 25g
15478299 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15468299 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66798.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,487 g/mol
Används för att färga proteiner i polyakrylamidgeler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1064-48-8
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 616.487
MDL-nummer MFCD00004017
InChI-nyckel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
PubChem CID 44134531
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrofenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Amido Black 10B
Beilstein 5374263
Formel vikt 616.49
Förpackning Plastflaska
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Amido Black 10B
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid black 1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.