Läs mer
Amido Black 10B, Fisher BioReagents
Produktkod. 11433783
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433783 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11433783 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP12410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Amido Black 10B is a general stain for proteins and nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amido Black 10B
CAS 1064-48-8
Extinktionskoefficient 450g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
Synonym Naphthol Blue Black
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvikt (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Lambda Max 616 to 620nm
Formel vikt 616.5
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Glass Bottle
Färgindex nr. 20470
Färg Brown
pH 9.0
Kvantitet 10 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • AMIDO BLACK 10B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.