Läs mer
Amido Black 10B
Produktkod. 11404320
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404320 25 g 25g
11414320 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404320 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11374.14
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används som histologisk, protein- och nukleinsyrafärg som används vid elektrofores. | CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616,487 g/mol
Amido Black 10B används som ett histologiskt, protein- och nukleinsyrafärgämne som används vid elektrofores. Naphthol Blue Black är ett viktigt och vanligt förekommande industriellt färgämne. Detta färgämne används också för snabb färgning av proteinband på nitrocellulosamembran som Western blots. Naphthol Blue Black kan användas som en nukleinsyrafärgning i SDS-Page-geler. Dessutom har denna förening bearbetats i cellproliferationsanalyser och histokemiska studier. Det används också i brottsutredningar för att upptäcka blod som finns med latenta fingeravtryck. De används också i färger, bläck, plast och läder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1064-48-8
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 616.487
MDL-nummer MFCD00004017
InChI-nyckel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 20470,Naphthalene Black 10B
PubChem CID 44134531
IUPAC-namn dinatrium;4-amino-3-[(4-nitrofenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(fenylhydrazinyliden)naftalen-2,7-disulfonat
LEDER C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amido Black 10B
Förpackning Glasflaska
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 5374263
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten (10 mg/ml vid 25 °C) och etanol.
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 616.49
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amido Black 10B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid black 1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.