Läs mer
Amido Black 10B
Beskrivning
Amido Black 10B används som ett histologiskt, protein- och nukleinsyrafärgämne som används vid elektrofores. Naphthol Blue Black är ett viktigt och vanligt förekommande industriellt färgämne. Detta färgämne används också för snabb färgning av proteinband på nitrocellulosamembran som Western blots. Naphthol Blue Black kan användas som en nukleinsyrafärgning i SDS-Page-geler. Dessutom har denna förening bearbetats i cellproliferationsanalyser och histokemiska studier. Det används också i brottsutredningar för att upptäcka blod som finns med latenta fingeravtryck. De används också i färger, bläck, plast och läder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amido Black 10B |
| Beilstein | 5374263 |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten (10 mg/ml vid 25 °C) och etanol. |
| Formel vikt | 616.49 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
- Amido Black 10B
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Black 1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.