missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amido Methyl Meloxicam (Meloxicam Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amido Methyl Meloxicam (Meloxicam Impurity) |
| CAS | 892395-41-4 |
| Molekylformel | C15H15N3O4S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N,2-dimethyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17(2)14(20)12-13(19)10-6-4-5-7-11(10)24(21,22)18(12)3/h4-8,19H,1-3H3 |
| LEDER | CN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-N,2-dimethyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ6,2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.43 |
| Formel vikt | 365.0504 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?