Läs mer
Amidosulfonsyra, 98+%
Produktkod. 11433960
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433960 100 g 100g
11433108 500 g 500g
11443108 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18836.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97,088 g/mol
Amidosulfonsyra används i stor utsträckning som en grön katalysator för framställning av amid från ketoxim. Den finner en tillämpning som en titrering vid bestämning av byrettens injektionsvolym och kemisk kalibreringsfaktor. Det är en effektiv katalysator vid syntesen av polyhydrokinolinderivat genom Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fettsyrametyl- och etylestrar och vid isolering av 5-hydroximetylfurfural (HMF) från bambufiber. Det är involverat i bestämningen av silikater i vattenprover. Det fungerar som ett neutraliserande medel vid bestämning av paracetamol med Glynn och Kendal kolorimetriska metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Amidosulfonsyra används i stor utsträckning som en grön katalysator för framställning av amid från ketoxim. Den finner en tillämpning som en titrering vid bestämning av byrettens injektionsvolym och kemisk kalibreringsfaktor. Det är en effektiv katalysator vid syntesen av polyhydrokinolinderivat genom Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fettsyrametyl- och etylestrar och vid isolering av 5-hydroximetylfurfural (HMF) från bambufiber. Det är involverat i bestämningen av silikater i vattenprover. Det fungerar som ett neutraliserande medel vid bestämning av paracetamol med Glynn och Kendal kolorimetriska metod.
Löslighet
Något löslig i vatten, dimetylfluorid och metanol. Olösligt i kolväten.
Noter
Inkompatibel med klorföreningar, nitrater, karbonater, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 97.088
MDL-nummer MFCD00011603
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-namn sulfaminsyra
LEDER NS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfonic acid
pH 1.2
Smältpunkt ∼205 °C (dekomposition)
Densitet 2.12
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Linjär formel H2NSO3H
UN-nummer UN2967
Merck Index 148921
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, dimetylfluorid och metanol. Olöslig i kolväten.
Formel vikt 97.09
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amidosulfonic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfamic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.