Läs mer
Amidosulfonsyra, 98+%
Description
Amidosulfonsyra används i stor utsträckning som en grön katalysator för framställning av amid från ketoxim. Den finner en tillämpning som en titrering vid bestämning av byrettens injektionsvolym och kemisk kalibreringsfaktor. Det är en effektiv katalysator vid syntesen av polyhydrokinolinderivat genom Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fettsyrametyl- och etylestrar och vid isolering av 5-hydroximetylfurfural (HMF) från bambufiber. Det är involverat i bestämningen av silikater i vattenprover. Det fungerar som ett neutraliserande medel vid bestämning av paracetamol med Glynn och Kendal kolorimetriska metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Amidosulfonsyra används i stor utsträckning som en grön katalysator för framställning av amid från ketoxim. Den finner en tillämpning som en titrering vid bestämning av byrettens injektionsvolym och kemisk kalibreringsfaktor. Det är en effektiv katalysator vid syntesen av polyhydrokinolinderivat genom Hantzsch-kondensationsreaktion, deazaoxaflavin, fettsyrametyl- och etylestrar och vid isolering av 5-hydroximetylfurfural (HMF) från bambufiber. Det är involverat i bestämningen av silikater i vattenprover. Det fungerar som ett neutraliserande medel vid bestämning av paracetamol med Glynn och Kendal kolorimetriska metod.
Löslighet
Något löslig i vatten, dimetylfluorid och metanol. Olösligt i kolväten.
Noter
Inkompatibel med klorföreningar, nitrater, karbonater, starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Amidosulfonic acid |
| pH | 1.2 |
| Smältpunkt | ∼205 °C (dekomposition) |
| Densitet | 2.12 |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 2500 g |
| Linjär formel | H2NSO3H |
| UN-nummer | UN2967 |
| Merck Index | 148921 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten, dimetylfluorid och metanol. Olöslig i kolväten. |
| Show More |
Safety and Handling
- Amidosulfonic acid
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfamic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.