Läs mer
Amidosulfonsyra, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11415240
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415240 25 g 25g
11425240 100 g 100g
11435240 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044510.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97,088 g/mol
Amidosulfonsyra är huvudsakligen en föregångare till sötsmakande föreningar. Reaktion med cyklohexylamin följt av tillsats av NaOH ger C6H11NHSO3Na, natriumcyklamat. Sulfaminsyra används som ett surt rengöringsmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 97.088
MDL-nummer MFCD00011603
InChI-nyckel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-namn sulfaminsyra
LEDER NS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfonic acid
pH 1.2
Smältpunkt ∼205°C (decomposition)
Densitet 2.12 g/mL
Odör Luktfri
Anteckningar om analysprocent Metallbas
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallin
UN-nummer UN2967
Merck Index 148921
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 97.09
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.