Läs mer
Amidosulfonsyra, TRC
Produktkod. 30011401
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011401 250 g
30006178 1 g
30005179 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011401 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA576785250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylformel H3 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 97.09
Synonym Sulfamic acid, Alprojet W, Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminesulfonic acid, Aminosulfonic acid, Aminosulfuric acid, Jumbo, NSC 1871, Scale Cleen, Steradent Active Plus, Sulfamidic acid, Sulfaminic acid, Sulphamic acid
IUPAC-namn Sulfamsyra
LEDER NS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfonic Acid
Analyt- eller komponentnamn Amidosulfonic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 250 g
Formel vikt 96.9834
Procent renhet >95%