Läs mer
Amidosulfuric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amidosulfuric Acid |
| Smältpunkt | 205°C (Decomposition) |
| Densitet | 2.13 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011603 |
| Synonym | Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid, Amidosulfuric acid |