Läs mer
Amidosulfuric Acid, Supelco™
Produktkod. 15823830
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15823830 250 g 250g
15813830 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15823830 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1001030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylvikt (g/mol) 97.09
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfuric Acid
Smältpunkt 205°C (Decomposition)
Densitet 2.13 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00011603
Synonym Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid, Amidosulfuric acid