Läs mer
Amidosulfuric Acid, Supelco™
Produktkod. 15846830
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15846830 25 kg 25kg
15836830 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15846830 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1002199025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5329-14-6
Molekylvikt (g/mol) 97.09
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amidosulfuric Acid
Smältpunkt 205°C (Decomposition)
Densitet 2.13 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 25 kg
MDL-nummer MFCD00011603
Synonym Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid, Amidosulfuric acid