missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Amidosulfuron-O-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amidosulfuron-O-desmethyl |
| CAS | 935867-69-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Amidosulfuron-O-desmethyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H13 N5 O7 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Methanesulfonamide, N-[[[[(1,6-dihydro-4-methoxy-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N-methyl-, N-[[[[(1,6-Dihydro-4-methoxy-6-oxo-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N5O7S2/c1-13(21(3,16)17)22(18,19)12-8(15)11-7-9-5(14)4-6(10-7)20-2/h4H,1-3H3,(H3,9,10,11,12,14,15) |
| LEDER | COC1=CC(=O)N=C(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)N1 |
| IUPAC-namn | 1-(6-methoxy-4-oxo-1H-pyrimidin-2-yl)-3-[methyl(methylsulfonyl)sulfamoyl]urea |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?