Läs mer
Amidotrizoic Acid Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Amidotrizoic acid dihydrate |
| Analyt- eller komponentnamn | Amidotrizoic acid dihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9I3N2O4.2H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);2*1H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 649.7908 |