Läs mer
Amidotrizoinsyra, TRC
Produktkod. 30137452
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137452 100 g
17993715 250 mg
17924395 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA576800100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-96-4
Molekylformel C11 H9 I3 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 613.91
Synonym Benzoic acid, 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, 2,4,6-Triiodo-3,5-diacetamidobenzoic acid, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid, Amidotrizoic acid, Diatrizoate, Diatrizoic acid, NSC 262168, Odiston, Urografin acid, Urogranoic acid, Urotrast
IUPAC-namn 3,5-diacetamido-2,4,6-triiodobenzoesyra
LEDER CC(=O)Nc1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatrizoic acid
Analyt- eller komponentnamn Diatrizoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 100 g
Formel vikt 613.7696