Läs mer
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel med träkolstransportpinnar
Produktkod. 10188242
Change view
Kvantitet:
50/förpackning, 500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10188242 50/förpackning, 500/förpackning Paket med 500
1 options
Produktkod. 10188242 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS0002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4718.64 SEK
    4391.80 SEK / Paket med 500
    Save 326.84 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla transporten av svalg-, vaginal-, sår- och hudpinnar med dessa Amies Agar Gel Transport Swabs.
Förenkla transporten av svalg, slida, sår och hudpinnar med Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel med träkolstransportpinnar. Närvaron av träkol i mediet neutraliserar bakteriella toxiner och andra hämmande ämnen och förlänger livsdugligheten hos patogena organismer. Amies Agar Gel med träkolstransportpinnar kommer med mjuka rayonspetsar, som är inerta och giftfria för mikroorganismer.
Säkerställ optimal provtagning och återvinning med Amies Agar Gel med träkolstransportpinnar.
  • Innehåller media för underhåll av bakterieprov under transport till laboratoriet.
  • Varje produktparti testas för prestanda med ett brett utbud av aeroba och anaeroba patogener för att säkerställa adekvat återhämtning.
  • Lotnummer/utgångsdatum och manipuleringssäkert rör säkerställer fullständig spårbarhet och sterilitet.
  • “Venturi” Hour-Glass Tube Design förhindrar sönderfall av gelkolonn och eliminerar oönskade luftfickor, bubblor och avbrott i gelen som kan vara skadliga för kräsna bakterier.
  • Maximal gel för konservering av anerobe vid 5 ml ger provets livsduglighet och skydd
  • Produkten innehåller inga glasampuller, vilket betyder mer säkerhet eftersom det inte finns något behov av att krossa något glas och inga tätningar eller barriärer för att punktera eller torka ut svabbar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportpinne
Pinnens konfiguration Enkel applikator
Beskrivning Amies Agar Gel med träkolstransportpinnar
Kvantitet 50/förpackning, 500/förpackning
Skaftmaterial Plast
Förvaringskrav 5°°C till °25°C; frys inte
Spetsmaterial Rayon