Läs mer
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel Mini Tips: Fast applikatortråd
Produktkod. 10260483
Change view
Kvantitet:
50/förpackning, 500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10260483 50/förpackning, 500/förpackning Paket med 500
1 options
Produktkod. 10260483 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS0012A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9015.00 SEK
    7536.23 SEK / Paket med 500
    Save 1478.77 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla transporten av pinnprover från ögon, nasofarynx, urinrör från män och pediatriska pinnar med dessa Amies Agar Gel Transport Swabs.
Förenkla transporten av ögon-, nasofaryngeal, manlig urinrörsprovtagning och pediatrisk provtagning med Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel Mini Tips: Fast applikatortråd. Den smala dimensionen av pinnens skaft och spets ger en mer praktisk anordning för viss provtagning.
Säkerställ optimal provtagning och återhämtning med Amies Agar Gel Mini Tip: Fast applikatortråd.
  • Innehåller media för underhåll av bakterieprov under transport till laboratoriet.
  • Varje batch av produkten testas för prestanda med hjälp av ett brett spektrum av aeroba och anaeroba patogener för att säkerställa tillräcklig återhämtning.
  • Partinummer/utgångsdatum och manipulationssäkert rör säkerställer fullständig spårbarhet och sterilitet.
  • 'Venturi'-timglasrörsdesign förhindrar sönderfallande av gelkolonnen och eliminerar oönskade luftfickor, bubblor och sprickor i gelen som kan vara skadliga för kräsna bakterier
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportpinne
Beskrivning Amies Agar Gel Mini Tips: Fast applikatortråd
Kvantitet 50/förpackning, 500/förpackning
Skaftmaterial Aluminiumtråd
Förvaringskrav 5 °C till 25 C° ; frys inte
Spetsmaterial Rayon
Tips Typ Minitips