Läs mer
Thermo Scientific™ Amies Agar Gel Transport Swab
Produktkod. 10321783
Change view
Kvantitet:
50/förpackning, 500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321783 50/förpackning, 500/förpackning Paket med 500
1 options
Produktkod. 10321783 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS0001A
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förenkla transporten av svalg-, vaginal-, sår- och hudpinnar med dessa Amies Agar Gel Transport Swabs.
Förenkla transporten av svalg, slida, sår och hudpinnar med Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies Agar Gel Transport Swabs. Amies Agar Gel Transport Swabs kommer med mjuka rayonspetsar, som är inerta och giftfria för mikroorganismer.
Säkerställ optimal provtagning och återvinning med hjälp av Amies Agar Gel Transport Swabs.
  • Innehåller media för underhåll av bakterieprov under transport till laboratoriet.
  • Mjuka rayon-spetsar är inerta och icke-giftiga för mikroorganismer
  • Varje batch av produkten testas för prestanda med hjälp av ett brett spektrum av aeroba och anaeroba patogener för att säkerställa tillräcklig återhämtning.
  • Partinummer/utgångsdatum och manipulationssäkert rör säkerställer fullständig spårbarhet och sterilitet.
  • 'Venturi'-timglasrörsdesign förhindrar sönderfallande av gelkolonnen och eliminerar oönskade luftfickor, bubblor och sprickor i gelen som kan vara skadliga för kräsna bakterier
  • Maximal gel för anerobbevarande på 5 ml ger provets livskraft och skydd
  • Produkten innehåller inga glasampuller, vilket innebär mer säkerhet eftersom det inte finns något behov av att krossa glas och inga tätningar eller barriärer för att punktera eller torka ut pinnar
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportpinne
Pinnens konfiguration Enkel applikator
Beskrivning Amies Agar Gel Transport Swab
Kvantitet 50/förpackning, 500/förpackning
Skaftmaterial Plast
Förvaringskrav 5°°C till °25°C; frys inte
Spetsmaterial Rayon